Benzene
10 L
Codice catalogo ROTH5785.2
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Cyclohexatriene
- Numero CAS:71-43-2
- Formula:C₆H₆
- Numero MDL:MFCD00003009
- Molecular Weight:78.11 g/mol
- IndexMerck:13,01066
- Punto di ebollizione:80,1 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:5,5 °C
- Densità:0,878 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:–11 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-753-7
- UN:1114
- ADR:3,II
- REACH:01-2119447106-44
Specifiche
Specifiche
- Conf:10 L
- Cat. No.:ROTH5785.2