Trypsin
Bottiglia di vetro, 1 g
ROTH5455.2
Marketsource
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g
- Cat. No.:ROTH5455.2
- Nome dell'enzima:Trypsin
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- N. MDL:MFCD00082094
- Purezza:1× crystallized
- CAS No.:9002-07-7