Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Galattosio
D(+)-Galattosio
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ROTH4987.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
D(+)-Galattosio
Codice catalogo ROTH4987.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  59-23-4
D(+)-Galattosio
D(+)-Galattosio
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  59-23-4
Price
SFr. 39.50
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • Numero CAS:59-23-4
  • Formula:C₆H₁₂O₆
  • Numero MDL:MFCD00151230
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • IndexMerck:13,04356
  • Punto di ebollizione:527 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:163…169 °C
  • Densità:1,5 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-416-4
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g
Specifiche