Orders LinkContactUsLinkComponent
Taurina
Taurina
Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo ROTH4721.2
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Taurina
Codice catalogo ROTH4721.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  107-35-7
Taurina
Bottiglia di vetro, 500 g
Numero CAS:  107-35-7
Price
82.20 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Aminoethanesulphonic acid
  • Numero CAS:107-35-7
  • Formula:C₂H₇NO₃S
  • Numero MDL:MFCD00008197
  • Molecular Weight:125.15 g/mol
  • IndexMerck:13,09163
  • Punto di fusione:300 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-483-8
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g
Specifiche