Orders LinkContactUsLinkComponent
Metanolo
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo ROTH4627.4
Infiammabile
Tossico
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Metanolo
Codice catalogo ROTH4627.4
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  67-56-1
Metanolo
Metanolo
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  67-56-1
Price
SFr. 37.10
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Wood alcohol, Methyl alcohol, Hydroxy methane, Carbinol
  • Numero CAS:67-56-1
  • Formula:CH₃OH
  • Numero MDL:MFCD00004595
  • Molecular Weight:32.04 g/mol
  • IndexMerck:13,05984
  • Punto di ebollizione:64,6 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–98 °C
  • Densità:0,7918 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:11 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-659-6
  • UN:1230
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119433307-44
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
Specifiche