Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Saccarosio
Glass bottle for solids, 1 kg
Codice catalogo ROTH4621.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
D(+)-Saccarosio
Codice catalogo ROTH4621.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  57-50-1
D(+)-Saccarosio
D(+)-Saccarosio
Glass bottle for solids, 1 kg
Numero CAS:  57-50-1
Price
SFr. 29.90
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  β-ᴅ-Fructofuranosyl-α-ᴅ-glucopyranoside, α-ᴅ-Glucopyranosyl β-ᴅ-fructofuranoside, D(+)-Saccharose, α-ᴅ-Glc-(1→2)-β-ᴅ-Fru, Sucrose
  • Numero CAS:57-50-1
  • Formula:C₁₂H₂₂O₁₁
  • Numero MDL:MFCD00006626
  • Molecular Weight:342.3 g/mol
  • IndexMerck:13,08966
  • Punto di fusione:169…170 °C
  • Densità:1,29 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-334-9
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 kg
Specifiche