Nitrobenzene
bottiglia in vetro, 500 mL
Codice catalogo ROTH4394.2
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Nitrobenzene
Codice catalogo ROTH4394.2
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 98-95-3
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:98-95-3
- Formula:C₆H₅NO₂
- Numero MDL:MFCD00007043
- Molecular Weight:123.11 g/mol
- IndexMerck:13,06621
- Punto di ebollizione:210,8 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:5,7 °C
- Densità:1,2037 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:88 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:202-716-0
- UN:1662
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL