Orders LinkContactUsLinkComponent
Nitrobenzene
Nitrobenzene
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo ROTH4394.1
Tossico
Salute
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Nitrobenzene
Codice catalogo ROTH4394.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  98-95-3
Nitrobenzene
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  98-95-3
Price
SFr. 87.50
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
  • Numero CAS:98-95-3
  • Formula:C₆H₅NO₂
  • Numero MDL:MFCD00007043
  • Molecular Weight:123.11 g/mol
  • IndexMerck:13,06621
  • Punto di ebollizione:210,8 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:5,7 °C
  • Densità:1,2037 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:88 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:202-716-0
  • UN:1662
  • ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L