Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Mercaptoetanolo
2-Mercaptoetanolo
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo ROTH4227.2
Tossico
Corrosivo
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
2-Mercaptoetanolo
Codice catalogo ROTH4227.2
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  60-24-2
2-Mercaptoetanolo
2-Mercaptoetanolo
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  60-24-2
Price
75.50 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
  • Numero CAS:60-24-2
  • Formula:HSCH₂CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00004890
  • Molecular Weight:78.14 g/mol
  • IndexMerck:13,05894
  • Punto di ebollizione:157 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–100 °C
  • Densità:1,12 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:68 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-464-6
  • UN:2966
  • ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
Specifiche