D(+)-Mannosio
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo ROTH4220.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
D(+)-Mannosio
Codice catalogo ROTH4220.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Marketsource
Numero CAS: 3458-28-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
- Numero CAS:3458-28-4
- Formula:C₆H₁₂O₆
- Numero MDL:MFCD00064122
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- IndexMerck:13,05772
- Punto di ebollizione:376 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:133 °C
- Densità:1,539 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:222-392-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:10 g