Orders LinkContactUsLinkComponent
Glicina
Glicina
25 kg
Codice catalogo ROTH3908.5
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Glicina
Codice catalogo ROTH3908.5
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  56-40-6
Glicina
Glicina
25 kg
Numero CAS:  56-40-6
Price
SFr. 1’194.00
Log in per disponibilità
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Sinonimi:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • Numero CAS:56-40-6
  • Formula:NH₂CH₂COOH
  • Numero MDL:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • IndexMerck:13,04504
  • Punto di ebollizione:181 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:83 °C
  • Densità:1,64 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-272-2
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    25 kg