Orders LinkContactUsLinkComponent
Glicina
Glicina
Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo ROTH3908.1
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Glicina
Codice catalogo ROTH3908.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  56-40-6
Glicina
Glicina
Bottiglia di vetro, 250 g
Numero CAS:  56-40-6
Price
SFr. 34.20
Log in per disponibilità
1 * 250 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • Numero CAS:56-40-6
  • Formula:NH₂CH₂COOH
  • Numero MDL:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • IndexMerck:13,04504
  • Punto di ebollizione:181 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:83 °C
  • Densità:1,64 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-272-2
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    250 g
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..