Orders LinkContactUsLinkComponent
Idrochinone
Bottiglia di plastica, 100 g
Codice catalogo ROTH3586.1
Corrosivo
Salute
Irritante
Ambiente
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Idrochinone
Codice catalogo ROTH3586.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  123-31-9
Idrochinone
Idrochinone
Bottiglia di plastica, 100 g
Numero CAS:  123-31-9
Price
SFr. 20.30
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
  • Numero CAS:123-31-9
  • Formula:C₆H₄(OH)₂
  • Numero MDL:MFCD00002339
  • Molecular Weight:110.11 g/mol
  • IndexMerck:13,04833
  • Punto di ebollizione:285 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:172 °C
  • Densità:1,332 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:165 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-617-8
  • UN:3077
  • ADR:9,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    100 g