Acqua
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo ROTH3478.1
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Hydrogen oxide
- Numero CAS:7732-18-5
- Formula:H₂O
- Numero MDL:MFCD00011332
- Molecular Weight:18.02 g/mol
- IndexMerck:13,10098
- Punto di ebollizione:100 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:0 °C
- Densità:1 g/cm³ (4 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:231-791-2
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L