Toluene
bottiglia in vetro, 2,5 L
Codice catalogo ROTH3107.2
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
- Numero CAS:108-88-3
- Formula:C₆H₅CH₃
- Numero MDL:MFCD00008512
- Molecular Weight:92.14 g/mol
- IndexMerck:13,09607
- Punto di ebollizione:110,6 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–95 °C
- Densità:0,867 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:4 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:203-625-9
- UN:1294
- ADR:3,II
- REACH:05-2114615130-69
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L