Orders LinkContactUsLinkComponent
Toluene | Avantor
Toluene
bottiglia in vetro, 1 L
Codice catalogo ROTH3107.1
Infiammabile
Salute
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Toluene
Codice catalogo ROTH3107.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  108-88-3
Toluene
Toluene
bottiglia in vetro, 1 L
Numero CAS:  108-88-3
Price
SFr. 71.90
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
  • Numero CAS:108-88-3
  • Formula:C₆H₅CH₃
  • Numero MDL:MFCD00008512
  • Molecular Weight:92.14 g/mol
  • IndexMerck:13,09607
  • Punto di ebollizione:110,6 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–95 °C
  • Densità:0,867 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:4 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-625-9
  • UN:1294
  • ADR:3,II
  • REACH:05-2114615130-69
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L