Trypsin
Bottiglia di vetro, 500 mg
Codice catalogo ROTH2193.2
Marketsource
Nome del fornitore: Roth Carl
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:500 mg
- Cat. No.:ROTH2193.2
- Nome dell'enzima:Trypsin
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- N. MDL:MFCD00082094
- Purezza:2X crystallized
- CAS No.:9002-07-7