Trypsin
Bottiglia di vetro, 100 mg
Catalog # ROTH2193.1
Marketsource
Supplier: Roth Carl
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg
- Cat. No.:ROTH2193.1
- Nome dell'enzima:Trypsin
- Condizioni di conservazione:Refrigerator
- N. MDL:MFCD00082094
- Purezza:2X crystallized
- CAS No.:9002-07-7