VWR®, Mini Nutating, Miscelatore 3-D
Minimiscelatore oscillante, connettore CH
Codice catalogo 444-0150
Nome del fornitore: VWR Collection
Vai a
Product Details & Documents
Il mini miscelatore nutante che combina l'azione di un agitatore orbitale e di un agitatore oscillante per produrre un movimento tridimensionale che fornisce una miscelazione delicata ma accurata senza formazione di schiuma. Ideale per la miscelazione di campioni nel sangue e di provette per centrifuga. La velocità e l'angolo di inclinazione sono fissi, garantendo le condizioni ottimali per miscelare e risospendere i campioni nelle provette per sangue e per centrifuga.
- Il movimento delicato mantiene intatti i tessuti fragili
- Può essere utilizzato a una temperatura compresa tra 4 e 65 °C (85% di umidità relativa, senza condensa), in un'incubatrice o in una cella frigorifera
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 54
Certifications: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 54
Delivery information: fornito con tappetino forato in gomma.
Documents
Specifiche
- Descrizione:Minimiscelatore oscillante, connettore CH
- Seq:03
- Cat. No.:444-0150
- Carico massimo:0,8 kg
- Inclinazione:20° (fixed)
- L×P piattaforma:248×172 mm
- Velocità:20 min⁻¹
- Peso:1 kg
- Modello:Agitatore rotativo/oscillante compatto
- Alimentazione in ingresso:3,6 W
- Movimento di agitazione:Rotativo/oscillante
- L×P×A:248×172×152 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoPerDisponibilitàPrice
- Tappetino corrugato di ricambioTappetino corrugato di ricambio444-0516Miscelatore rotativo/oscillanteLog in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 67.40