Orders LinkContactUsLinkComponent
Jars, with screw cap
Jars, with screw cap
1000 ml, 110 mm, 124 mm
Codice catalogo SPVAPNPXX1000
Nome del fornitore:   GRAVIS
Jars, with screw cap
Codice catalogo SPVAPNPXX1000
Nome del fornitore:  GRAVIS
Jars, with screw cap
1000 ml, 110 mm, 124 mm
Price
SFr. 453.00
Log in per disponibilità
1 * 60 ST
Product Details & Documents
PP, white.
Specifiche
  • Capacità:
    1000 ml
  • Altezza:
    124 mm
  • Seq:
    03
  • Ø collo:
    110 mm