Jars, with screw cap
500 ml, 90 mm, 106 mm
Codice catalogo SPVAPNPXX0500
Nome del fornitore: GRAVIS
Vai a
Product Details & Documents
PP, white.
Specifiche
- Capacità:500 ml
- Altezza:106 mm
- Seq:02
- Ø collo:90 mm