Orders LinkContactUsLinkComponent
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
10 ml, 0,05 ml, 0,030 ± ml
Codice catalogo BURK9695-1010
Nome del fornitore:   BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Codice catalogo BURK9695-1010
Nome del fornitore:  BURKLE
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
Automatic burettes, Schilling pattern, Schellbach stripe, LaboPlast®
10 ml, 0,05 ml, 0,030 ± ml
Price
SFr. 89.80
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3.3, class B.
  • Adjusted for Ex
  • Blue ring graduations, Schellbach stripe
  • Precise dosing using the press button, exact fine titration with the micro-screw and precise discharge jet
Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Certifications: Graduation according to Category B (Tolerances according to DIN EN ISO 385).
Specifiche
  • Capacità:
    10 ml
  • Divisione:
    0,05 ml
  • Tolleranza:
    0,030 ± ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Spare nozzle, PP
    Spare nozzle, PP
    BURK9695-0040
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 3.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Tappo senza tubo di alimentazione per bottiglia da 1000 ml
    Tappo senza tubo di alimentazione per bottiglia da 1000 ml
    BURK9695-0528
    __
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2.30