Orders LinkContactUsLinkComponent
Materiali di base
Materiali di base
Estratto di lievito, polvere, 50 kg
Codice catalogo 1.13885.9050
Materiali di base
Codice catalogo 1.13885.9050
Nome del fornitore:  
Numero CAS:  
Materiali di base
Estratto di lievito, polvere, 50 kg
Numero CAS:  
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
[EN]YEAST EXTRACT POWDER 1 * 25 kg Codice catalogo1.13885.9025
Product 1.13885.9025 is a replacement for 1.13885.9050 and has the same packaging and specifications, but may be a different quantity.
Product Details & Documents
I prodotti Merck garantiscono qualità elevata per applicazioni in microbiologia.
  • Tutti i prodotti provengono da un unico produttore
  • Qualità costante e costi contenuti per elevati quantitativi
  • Produzioni personalizzate in base a protocolli sviluppati dal cliente con eccellente controllo qualità
According DIN ISO 9001-2000 and ISO 11133.
Certifications: Conforme a DIN ISO 9001-2000 e ISO 11133.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    50 kg
  • Descrizione:
    Estratto di lievito, polvere