Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-micro, 46 mm, 1,4 ml, 40 mm, Quarzo (Suprasil®)
Codice catalogo 634-0857
Nome del fornitore: Hellma
Vai a
Product Details & Documents
Macrocuvette con 4 lati trasparenti con tappo in PTFE
Specifiche
- Cammino ottico:40 mm
- Tipo:Semi-micro
- Volume:1,4 ml
- Materiale finestra:Quarzo (Suprasil®)
- Altezza:46 mm
- Seq:004