Contacellule, Neubauer
Counting chamber with double ruling, Imp. Neubauer, 0,10 mm
631-0926
Area totale del reticolo: 9,0 mm².
- Conteggio degli eritrociti corrispondente al metodo Thoma
- Conteggio dei leucociti in cinque quadrati da 1 mm² ciascuno
- Nove quadrati da 1 mm² corrispondenti al reticolo Neubauer
Quadrato centrale di 1 mm² contenente (per via delle linee intermedie ravvicinate) 25 quadrati con 16 mini-quadrati di 0,05×0,05 mm.
- Profondità della camera:0,10 mm
- Descrizione:Counting chamber with double ruling, Imp. Neubauer
- Seq:001