O-ring seals
Flat flanges DN 120
Codice catalogo WITG0.997.003
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Vai a
Product Details & Documents
Silicone, red.
O-ring seals for flat flanges.
Specifiche
- Per:Flat flanges DN 120
- Seq:03