Rectangular semi-micro cuvettes
Semi-micro, 45 mm, 1 ml, 40 mm, Quarzo (Suprasil®)
Catalog # 634-0853
Supplier: Hellma
Jump to:
Product Details & Documents
Macrocuvette con 4 lati trasparenti con tappo in PTFE
Specifications
- Cammino ottico:40 mm
- Tipo:Semi-micro
- Volume:1 ml
- Materiale finestra:Quarzo (Suprasil®)
- Altezza:45 mm
- Seq:002