Transfer pipettes, fine tip
Fine tip, maxi, 4,8 ml, 22 µl, 147 mm, +, Bulk
Codice catalogo ALPCLW4236
Nome del fornitore: Alpha Laboratories
Vai a
Product Details & Documents
Non toxic, food grade LDPE.
- For careful control and small volume transfers
- Ideal for supernatant removal, slide preparation and gel loading
Documents
Specifiche
- Confezione:Bulk
- Sterili:+
- Capacità:4,8 ml
- Descrizione:Fine tip, maxi
- Lunghezza:147 mm
- Seq:13
- Volume gocce:22 µl