Orders LinkContactUsLinkComponent
Density hydrometers, with thermometer
Density hydrometers, with thermometer
1,000 - 1,300 g/ml, 0,005 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Codice catalogo GERI0157WG
Nome del fornitore:   GERING
Density hydrometers, with thermometer
Codice catalogo GERI0157WG
Nome del fornitore:  GERING
Density hydrometers, with thermometer
Density hydrometers, with thermometer
1,000 - 1,300 g/ml, 0,005 g/ml, 0…35 °C, 350 mm
Price
SFr. 85.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These density hydrometers with thermometer are calibrated at 20 °C.
Specifiche
  • Range di temperatura:
    0…35 °C
  • Lunghezza:
    350 mm
  • Seq:
    02
  • Divisione:
    0,005 g/ml
  • Range di misura:
    1,000 - 1,300 g/ml