pH combination electrodes, AquaLine
AquaLine 70 pH, 2 - 13, −5...+80 °C, Vetro, Gel, Ceramica, 12×120 mm, Spina avvitabile, Acqua potabile
Codice catalogo SCOI285113049
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
These low-maintenance electrodes are ideal for measuring in drinking water, industrial water and sewage range.
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Letteratura sul prodotto
Specifiche
- Connettore:Spina avvitabile
- Ø×L:12×120 mm
- Per:Acqua potabile
- Tipo:AquaLine 70 pH
- Materiale:Vetro
- Diafr.:Ceramica
- Elettrolita:Gel
- Temperatura:−5...+80 °C
- pH:2 - 13
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Tapper adapter, NS 14,5, PTFE, for electrodes with Ø 12 mmTapper adapter, NS 14,5, PTFE, for electrodes with Ø 12 mm662-6191Log in per disponibilità1 * 1 ST - SFr. 76.60