Flat optical windows
Flat optics disc, Quartz (Suprasil® 300), 22 mm, 1,25 mm
Codice catalogo HELL202-46
Nome del fornitore: Hellma
Vai a
Product Details & Documents
Optical glass cells and elements dedicated to special applications with detachable window.
Suitable for high precision analytical techniques.
Specifiche
- Materiale finestra:Quartz (Suprasil® 300)
- Descrizione:Flat optics disc
- Dimensioni:22 mm
- Spessore:1,25 mm