Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Conductivity/ATC cell, 0 - 150 mS, 1,0 cm⁻¹, 0...80 °C, 16×144 mm, 6-pin, 1 m cable, CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 meters
Codice catalogo EUTECONSEN91W
Nome del fornitore: EUTECH
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Codice catalogo EUTECONSEN91W
Nome del fornitore: EUTECH
Vai a
Product Details & Documents
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
- Stainless steel rings, PP and ultem-body
- 6-pin, 8 pin or BNC connector
- For use with different Eutech meters
Specifiche
- Conduttanza:0 - 150 mS
- Connettore:6-pin, 1 m cable
- Ø×L:16×144 mm
- Per:CON 510 / CON 400 /CON 410 / PC 300 / PC 510 / CON 11 / CON 110 meters
- Descrizione:Conductivity/ATC cell
- Seq:01
- Temperatura:0...80 °C
- Costante di cella:1,0 cm⁻¹