Standard ground joints
24/29 NS, - NS, 22 mm
Codice catalogo QUTW1046
Nome del fornitore: QUARTZTECHNISCHE WERKSTATTEN
Vai a
Product Details & Documents
Connections, quartz glass, with standard ground joint according to DIN 12 249.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion giving high resistance to temperature changes.
Specifiche
- Dimensione cono:24/29 NS
- Cono femmina:- NS
- Ø esterno tubo:22 mm
- Seq:08
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..