Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
20 g, 0,080 ± mg, Cylindrical test weight
SARBYCW4228-00
Class E2 cyclindrical calibration weights.
- Peso:20 g
- Seq:05
- Tolleranza:0,080 ± mg
- Tipo:Cylindrical test weight
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..