Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
10 g, 0,060 ± mg, Cylindrical test weight
Codice catalogo SARBYCW4128-00
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Calibration weights, cylindrical, OIML, class E2
Codice catalogo SARBYCW4128-00
Nome del fornitore: Sartorius Balances
Vai a
Product Details & Documents
Class E2 cyclindrical calibration weights.
Specifiche
- Peso:10 g
- Seq:04
- Tolleranza:0,060 ± mg
- Tipo:Cylindrical test weight