Orders LinkContactUsLinkComponent
Fractionating columns, Vigreux
Fractionating columns, Vigreux
300 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Codice catalogo 201-0178
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Fractionating columns, Vigreux
Codice catalogo 201-0178
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Fractionating columns, Vigreux
Fractionating columns, Vigreux
300 mm, 29/32 NS, 29/32 NS
Price
SFr. 163.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With or without glass jacket.
Specifiche
  • Dimensione cono:
    29/32 NS
  • Cono femmina:
    29/32 NS
  • Lunghezza totale:
    300 mm