Orders LinkContactUsLinkComponent
Thermometer pockets
Thermometer pockets
Thermometer pocket, cone NS 14/23, length 160 mm
Codice catalogo 620-1908
Nome del fornitore:   witeg Labortechnik
Thermometer pockets
Codice catalogo 620-1908
Nome del fornitore:  witeg Labortechnik
Thermometer pockets
Thermometer pockets
Thermometer pocket, cone NS 14/23, length 160 mm
Price
34.30 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Thermometer pockets made of borosilicate glass.
Specifiche
  • Descrizione:
    Thermometer pocket, cone NS 14/23, length 160 mm
  • Seq:
    02