Orders LinkContactUsLinkComponent
Miscelatori da laboratorio
Blender without container, 2 speed, 1 L, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm
Codice catalogo WARI8011BU
Nome del fornitore:   WARING BLENDOR
Miscelatori da laboratorio
Codice catalogo WARI8011BU
Nome del fornitore:  WARING BLENDOR
Miscelatori da laboratorio
Miscelatori da laboratorio
Blender without container, 2 speed, 1 L, 18000/22000 min-1, 180×210×350 mm
Price
SFr. 825.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dispositivi affidabili, con motori potenti. Per miscelazioni, dispersioni ed emulsioni. Le speciali lame e l'elevato numero di giri rendono questo miscelatore da laboratorio interessante per numerose applicazioni. 3 dispositivi base, con capacità di 1 o 2 litri e diversi bicchieri in acciaio, vetro resistente al calore o PC.
 : La fornitura comprende il motore, le lame i bicchieri e il coperchio.
Specifiche
  • Numero di giri:
    18000/22000 min-1
  • Capacità:
    1 L
  • Descrizione:
    Blender without container, 2 speed
  • Seq:
    05
  • L×P×A:
    180×210×350 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Capacità
    Disponibilità
    Price
  • Bicchiere in acciaio inox, con coperchio in PC e complessivo di miscelazione
    Bicchiere in acciaio inox, con coperchio in PC e complessivo di miscelazione
    431-9222
    2000 ml
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 688.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e coperchio
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e coperchio
    431-0242
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 221.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio per bicchiere in vetro da 1 l
    Coperchio per bicchiere in vetro da 1 l
    431-9122
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 17.10
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Bicchiere in PC, con coperchio in PC e gruppo di miscelazione, 2000 ml
    Bicchiere in PC, con coperchio in PC e gruppo di miscelazione, 2000 ml
    431-9221
    2 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 510.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Bicchiere in acciaio inox, con coperchio in PC e complessivo di miscelazione, 4000 ml
    Bicchiere in acciaio inox, con coperchio in PC e complessivo di miscelazione, 4000 ml
    431-9323
    4 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2’490.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
    Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
    431-9231
    2 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 909.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio per bicchiere in acciaio inox con valvola di sfiato del vapore
    Coperchio per bicchiere in acciaio inox con valvola di sfiato del vapore
    431-9223
    2 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 734.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Blade assembly with PTFE washer for 431-9131
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9131
    WARI501699
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
    Adattatore da utilizzare con bicchiere da 1 l o mini-bicchiere
    431-9331
    4 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 899.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 12 - 37 ml
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 12 - 37 ml
    431-9131
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 607.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio per contenitore in acciaio inox, due pezzi
    Coperchio per contenitore in acciaio inox, due pezzi
    857-1971
    1,5 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 33.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Bicchiere in acciaio inox, con complessivo di miscelazione e coperchio, 1000 ml
    Bicchiere in acciaio inox, con complessivo di miscelazione e coperchio, 1000 ml
    431-9123
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 174.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio per bicchiere in acciaio inox senza valvola di sfiato del vapore
    Coperchio per bicchiere in acciaio inox senza valvola di sfiato del vapore
    431-9224
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 50.20
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Contenitore in PP, con tappo a vite e gruppo di mescolatura, 500 ml
    Contenitore in PP, con tappo a vite e gruppo di mescolatura, 500 ml
    431-0105
    0,5 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 309.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 37 - 110 ml
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con testa a lame e coperchio, 37 - 110 ml
    431-9132
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 310.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Gruppo di miscelazione per bicchiere da 1 l
    Gruppo di miscelazione per bicchiere da 1 l
    431-9141
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 60.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Bicchiere in acciaio inox, con complessivo di miscelazione e coperchio, 4000 ml
    Bicchiere in acciaio inox, con complessivo di miscelazione e coperchio, 4000 ml
    431-9322
    4 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 2’660.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Gruppo di miscelazione per mini-bicchiere da 500 ml
    Gruppo di miscelazione per mini-bicchiere da 500 ml
    431-9142
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 106.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Gruppo di miscelazione per bicchiere da 4 l
    Gruppo di miscelazione per bicchiere da 4 l
    431-9341
    4 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 943.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Polycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 ml
    Polycarbonate container fits Waring AD1 and AD2, with blade assembly and lid, 1500 ml
    431-0245
    1,5 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 134.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Mini-bicchiere in acciaio inox, con gruppo di miscelazione e coperchio, 50 - 250 ml
    Mini-bicchiere in acciaio inox, con gruppo di miscelazione e coperchio, 50 - 250 ml
    431-9133
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 688.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e guarnizioni in Teflon, 1000 ml
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e guarnizioni in Teflon, 1000 ml
    431-0248
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’380.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Contenitore con coperchio in acciaio inox e gruppo di mescolatura, 1000 ml
    Contenitore con coperchio in acciaio inox e gruppo di mescolatura, 1000 ml
    431-0108
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 501.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Blade assembly with PTFE washer for 431-9132
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9132
    WARI501700
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9133
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9133
    857-1405
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 10.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Contenitore Micro per mescolatura, acciaio inox, 3 - 30 ml
    Contenitore Micro per mescolatura, acciaio inox, 3 - 30 ml
    431-0246
    -
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Bicchiere di vetro, con gruppo di miscelazione, senza coperchio, 1000ml
    Bicchiere di vetro, con gruppo di miscelazione, senza coperchio, 1000ml
    431-9121
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 192.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e coperchio
    Contenitore in acciaio inox, con gruppo di mescolatura e coperchio
    431-0240
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 231.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Bicchiere di vetro, con coperchio in plastica, 1000 ml
    Bicchiere di vetro, con coperchio in plastica, 1000 ml
    857-1513
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 224.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Minipolverizzatore per macinazione a secco (ad esempio per compresse), 10 - 75 g
    Minipolverizzatore per macinazione a secco (ad esempio per compresse), 10 - 75 g
    431-9134
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 784.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9132
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9132
    431-0068
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 8.80
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Blade assembly with PTFE washer for 431-9133
    Blade assembly with PTFE washer for 431-9133
    WARI501701
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 120.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Contenitore in acciaio inox con guarnizione O-ring, 1000 ml
    Contenitore in acciaio inox con guarnizione O-ring, 1000 ml
    431-9225
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’470.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per strumento
    Disponibilità
    Price
  • Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9131
    Coperchio di ricambio in PVC per mini-contenitore 431-9131
    857-1403
    1 l
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 8.30