Orders LinkContactUsLinkComponent
Lactodensimeters
Lactodensimeters
1,020 – 1,040 g/ml, 0,0005 g/ml, 10…40 °C, 300 mm
Codice catalogo 614-0250
Nome del fornitore:   GERBER FUNKE
Lactodensimeters
Codice catalogo 614-0250
Nome del fornitore:  GERBER FUNKE
Lactodensimeters
1,020 – 1,040 g/ml, 0,0005 g/ml, 10…40 °C, 300 mm
Price
SFr. 40.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This lactodensimeter according to Gerber is designed with a thermometer.
  • Thermometer included in stem or body
  • Standard model with negative scale
  • Calibrated temperature of 20 °C
Specifiche
  • Range di temperatura:
    10…40 °C
  • Lunghezza:
    300 mm
  • Divisione:
    0,0005 g/ml
  • Range di misura:
    1,020 – 1,040 g/ml
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Replacement hanging cylinder (210 mm)
    Replacement hanging cylinder (210 mm)
    GERB6820
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 17.70 SFr.