Orders LinkContactUsLinkComponent
Calorimetric standards
Calorimetric standards
Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 100, 1
Codice catalogo PARR3415
Nome del fornitore:   PARR
Calorimetric standards
Codice catalogo PARR3415
Nome del fornitore:  PARR
Numero CAS:  
Calorimetric standards
Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 100, 1
Numero CAS:  
Price
508.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 Un.
Product Details & Documents
Calorific standard in powder or pellet form for standardising all oxygen bomb calorimeters.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    Benzoic acid, 1,0 gram pellets, bottle of 100