Conductivity electrodes
Elettrodo di conducibilità, doppia piastrina in grafite, con ATC incorporato (Pt1000), Standard, with temp. sensor, 1 cm⁻¹, 0...80 °C, Epoxy, 12×110 mm, BNC, cavo di 1 m, 2 spine a banana per ATC, Uso generico
Codice catalogo CONSSK10T
Nome del fornitore: CONSORT
Vai a
Product Details & Documents
A range of conductivity electrodes for different applications.
- Available with or without integrated temperature sensor
- Shaft is made from glass or epoxy
Specifiche
- Connettore:BNC, cavo di 1 m, 2 spine a banana per ATC
- Ø×L:12×110 mm
- Per:Uso generico
- Tipo:Standard, with temp. sensor
- Descrizione:Elettrodo di conducibilità, doppia piastrina in grafite, con ATC incorporato (Pt1000)
- Materiale:Epoxy
- Seq:02
- Temperatura:0...80 °C
- Costante di cella:1 cm⁻¹
- Cat. No.:CONSSK10T