Labeling tapes, TX
Label printer tape, Poliestere, Thermal transfer, nero/giallo, PT-7000/8000, 12 mm×15 m
Codice catalogo BROTTX-631
Nome del fornitore: BROTHER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Stampante:PT-7000/8000
- Printing method:Thermal transfer
- Colore:nero/giallo
- Descrizione:Label printer tape
- Dimensioni:12 mm×15 m
- Materiale:Poliestere
- Seq:09