Labeling tapes, TX
Label printer tape, Poliestere, Thermal transfer, bianco/blu, PT-7000/8000, 24 mm×15 m
Codice catalogo BROTTX-253
Nome del fornitore: BROTHER
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Stampante:PT-7000/8000
- Printing method:Thermal transfer
- Colore:bianco/blu
- Descrizione:Label printer tape
- Dimensioni:24 mm×15 m
- Materiale:Poliestere
- Seq:20