Pipette tips, Labtip
Labtip 200, 5 - 200 µl, 49 mm, Giallo, Thermo Scientific Finn pipette, 40 racks, 96 each
Codice catalogo 613-7442
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pipette tips, Labtip
Codice catalogo 613-7442
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
These standard pipette tips are made from 100% virgin PP. Available in clear, yellow, and blue, these tips are ideal for general lab use across countless liquid transfer applications.
- Non filtered tips for general laboratory usage
- Non sterile packaging in both racked and bulk options
Specifiche
- Confezione:40 racks, 96 each
- Volume:5 - 200 µl
- Lunghezza:49 mm
- Stile punta:Labtip 200
- Colore puntale:Giallo
- Per uso con:Thermo Scientific Finn pipette
- Cat. No.:613-7442
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)