Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips, Labtip
Labtip 200, 5 - 200 µl, 49 mm, Giallo, Thermo Scientific Finn Flex pipette, Bulk, bag of 5000
  613-7440
   Produzione a basso impatto
Pipette tips, Labtip
  613-7440
   Produzione a basso impatto
Pipette tips, Labtip
Pipette tips, Labtip
Labtip 200, 5 - 200 µl, 49 mm, Giallo, Thermo Scientific Finn Flex pipette, Bulk, bag of 5000
SFr. 402.00
  30/06/2026
1 * 25.000 ST
These standard pipette tips are made from 100% virgin PP. Available in clear, yellow, and blue, these tips are ideal for general lab use across countless liquid transfer applications.
  • Non filtered tips for general laboratory usage
  • Non sterile packaging in both racked and bulk options
  • Confezione:
    Bulk, bag of 5000
  • Volume:
    5 - 200 µl
  • Lunghezza:
    49 mm
  • Stile punta:
    Labtip 200
  • Colore puntale:
    Giallo
  • Per uso con:
    Thermo Scientific Finn Flex pipette
  • Cat. No.:
    613-7440
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)