Crown stopwatches
Cronometro analogico, 1/5 di secondo + 1/100 minuti, 30 minuti (modello industriale), Cromato, 55 mm
Codice catalogo HANH112.0301-00
Nome del fornitore: HANHART
Vai a
Product Details & Documents
Chrome plated and polished brass casing, diamond cut.
- Pin lever, seven jewels
- Protected against shock, dust and water
- Industry model: Additional case seals to give extra protection against dust and water
Specifiche
- Ø:55 mm
- Colore:Cromato
- Descrizione:Cronometro analogico, 1/5 di secondo + 1/100 minuti, 30 minuti (modello industriale)