Orders LinkContactUsLinkComponent
Wire baskets
Wire baskets
120×80×120 mm
Codice catalogo 215-3300
Nome del fornitore:   HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Codice catalogo 215-3300
Nome del fornitore:  HUPFER METALLWERKE
Wire baskets
Wire baskets
120×80×120 mm
Price
SFr. 167.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel.
  • Spot welded mesh 8×8×1 mm
  • Electrolytically polished
  • Reinforced edges
These baskets can be used for transport, storage, cleaning and sterilisation of laboratory utensils.
Specifiche
  • L×P×A:
    120×80×120 mm