Raschiatore
Stainless steel V4A, 1000 mm, 25 mm, 5 ml
Catalog # BURK5347-0005
Supplier: BURKLE
Jump to:
Product Details & Documents
The scratcher has particularly been designed for sampling cohesive or caked substances.
- Electro-polished stainless steel
For non pourable substances.
Specifications
- Ø:25 mm
- Volume:5 ml
- Lunghezza:1000 mm
- Materiale:Stainless steel V4A
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..