Orders LinkContactUsLinkComponent
Glass beads
Glass beads
3 mm
Codice catalogo 201-0538
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Glass beads
Codice catalogo 201-0538
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Glass beads
Glass beads
3 mm
Price
SFr. 32.00
Log in per disponibilità
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Solid glass.
For packing distillation columns.
Specifiche
  • Ø:
    3 mm
  • Seq:
    03