Stirring blades
50 mm, 2,5 mm, 24 mm
Codice catalogo WITG1.496.050
Nome del fornitore: witeg Labortechnik
Vai a
Product Details & Documents
Stirring blades made of PTFE.
Specifiche
- Profondità:2,5 mm
- Larghezza:50 mm
- Altezza:24 mm
- Seq:01
Stirring blades made of PTFE.